Stampa…
Hai cercato: Visiere protettive
56  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: 3M
Descrizione: The 3M Speedglas Heavy-Duty Welding Helmet G5-01 builds on the 9100 series. Having more adjustable features than ever - from the colour as seen throug...
New Product
Codice catalogo: (JSPAAHV960-001-100)
Fornitore: JSP LTD
Codice articolo fornitore: AHV960-001-100
Codice articolo locale: JSPAAHV960-001-100
Descrizione: Easily fits JSP EVO® safety helmets, micro peak, and standard peak variants.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MMMAV46)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: V46
Codice articolo locale: MMMAV46
Descrizione: Face shield holder for V4-Series face shields. This face shield holder with short peak is designed for use with 3M™ V4-Series face shields.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: UVEX
Descrizione: Visiera per casco in PC resistente per la protezione dagli archi elettrici. Compatibile con caschi protettivi uvex e cuffie uvex 2H, uvex 3H e uvex 32...
Codice catalogo: (JSPAAFN060-000-000)
Fornitore: JSP LTD
Codice articolo fornitore: AFN060-000-000
Codice articolo locale: JSPAAFN060-000-000
Descrizione: The Force®8 Splash Guard can be fitted to a Force®8 half mask to reduce the likelihood of exhaled bacteria/virus hitting the wearer's face.
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (JSPAAHV970-001-100)
Fornitore: JSP LTD
Codice articolo fornitore: AHV970-001-100
Codice articolo locale: JSPAAHV970-001-100
Descrizione: The Cough Guard can be fitted to a JSP bump cap to reduce the likelihood of exhaled bacteria/virus contacting the wearer's face. This device is not sp...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: UVEX
Descrizione: These polycarbonate and cellulose acetate visors can be attached to helmets by using a length adapter and can be locked in three positions.
Codice catalogo: (111-1632)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 501805
Codice articolo locale: MMMA501805
Descrizione: This welding shield protects eyes and face from radiation, heat and sparks while providing a precise view of the work. The auto-darkening welding lens...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (JSPAADB280-000-400)
Fornitore: JSP LTD
Codice articolo fornitore: ADB280-000-400
Codice articolo locale: JSPAADB280-000-400
Descrizione: EVOGuard®C Industrial Browguard is designed for use with EVOGuard® visors, to provide innovative solutions to protect the wearer in a multitude of hig...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (111-1635)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: H8WP96
Codice articolo locale: MMMAH8WP96
Descrizione: This face shield consists of headgear (H8) made of thermoplastic and clear PC visor (WP96). Both parts provide high impact resistance. Ideal for use i...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MMMAV4F)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: V4F
Codice articolo locale: MMMAV4F
Descrizione: Clear PC visor with sun shield. Compatible with all Peltor™ Helmets.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MMMA5E-11)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 5E-11
Codice articolo locale: MMMA5E-11
Descrizione: Face Shield 5E-11 is an optical class 1, shade 5, green tinted, curved polycarbonate faceshield with anti-fog and anti-scratch coating for protection ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MMMAWP98)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: WP98
Codice articolo locale: MMMAWP98
Descrizione: The WP98 Series Face Shield is a high impact resistant, clear acetate faceshield designed to fit 3M hard hats. It can be used with the H8 Headgear eas...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: JSP LTD
Descrizione: A compact, comfortable, and lightweight faceshield with superior optical quality.
Codice catalogo: (MMMA5A-CP)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 5A-CP
Codice articolo locale: MMMA5A-CP
Descrizione: Acetate face shields are lightweight and non-conductive.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: JSP LTD
Descrizione: A range of high performance industrial visors, fully compatible with EVOGuard® browguard systems and EVO® helmet models.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom