Stampa…
Hai cercato: Ditali per estrazione
15  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pura cellulosa in cotone. Ideale per tutti i tipi di estrattori (Soxhlet, Büchi, Gerhardt e altri).
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holder...
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Cytiva's Whatman 603G borosilicate glass fiber thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available ...
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: Borosilicate glass 3.3.
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Cytiva's Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollut...
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Cytiva's Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet ext...
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles for DIONEX ASE.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, Borosilicate glass.
Codice catalogo: (537-0028)
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Codice articolo fornitore: 2812-259
Codice articolo locale: WHAT2812-259
Descrizione: High-purity Whatman quartz thimbles from Cytiva support accurate, reproducible emission testing by providing low extractable levels and temperature re...
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: Ahlstrom-Munksjö
Descrizione: Grade ET/401
Particularly suitable for the extraction of organic combinations out of reaction mixtures, food, natural substances, lacquer ...
Codice catalogo: (537-4528)
Fornitore: Ahlstrom-Munksjö
Codice articolo fornitore: 142009
Codice articolo locale: BINZ142009
Descrizione: Grade ET/401, cellulose.
UOM: 1 * 25 pezzi
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Descrizione: Extraction thimbles, made of pure cellulose, standard quality. With or without lid available.
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Descrizione: Made from glass micro fibers without binder.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: Borosilicate glass
Fornitore: BEHR
Descrizione: Ditali, Extraction, Extraction thimble for 100 ml soxhlet extractor EZ 100 (EZ 100/H), Tipo: EX 100 HS
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom