  • Parametri
    • Articoli in magazzino (3)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
prese-elettriche
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/76/18945176.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Seleziona per:
Fornitore:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Descrizione:   Unità di distribuzione dell'alimentazione con dispositivo di avvolgimento per cavo integrato, pratico e di forma gradevole.
Codice catalogo: (139-1397)
Fornitore:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Codice articolo fornitore:: 392.181
Codice articolo locale:: BACM392.181
Descrizione:   Cable reel with four Schuko outlets 250 V~, without lid. Stable zinc-plated stand with black PVC cable (HO5VV-F G31.50 mm²).
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Descrizione:   Schuko outlets in anodised aluminium, at 35° angle with nickel-plated earth and integrated child protection
Codice catalogo: (139-1380)
Fornitore:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Codice articolo fornitore:: 334.006
Codice articolo locale:: BACM334.006
Descrizione:   This compact socket tower requires up to four times less floor space than traditional trailing sockets. Anodised aluminium casing.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Descrizione:   Come la versione Professional, ma in aggiunta:
Codice catalogo: (139-1395)
Fornitore:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Codice articolo fornitore:: 393.002
Codice articolo locale:: BACM393.002
Descrizione:   Four-Way Schuko outlet with integrated one pole thermal cut-off switch
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (139-1388)
Fornitore:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Codice articolo fornitore:: 331.071
Codice articolo locale:: BACM331.071
Descrizione:   La presa a sei entrate dispone di una tripla protezione ad un valore di allacciamento di 16 A/3600 W e di una protezione contro le sovratensioni (corr...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (139-1371)
Fornitore:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Codice articolo fornitore:: 387.272
Codice articolo locale:: BACM387.272
Descrizione:   Three-Way socket, in shock resistant plastic.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 8