Stampa…
Inserti auricolari monouso, 1120/1130
Fornitore: 3M
111-0037EA 67.2 EUR
MMMA1120 MMMA1130
Inserti auricolari monouso, 1120/1130
Prodotti in schiuma ipoallergenica che esercita una pressione minima nel canale auricolare, migliorando il comfort.
SNR: 34 dB
Certificazioni: EN 352-2
Attenzione: * One size fits all.
* Taglia unica.