Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hai cercato:
Tappi auricolari
63  results were found
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/60/18709560.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"63"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  Honeywell Safety
Descrizione:   Gli inserti in schiuma senza PVC sagomati sono disponibili in due misure per la massima comodità e funzionalità.
Fornitore:  Honeywell Safety
Descrizione:   These striped PVC-free foam plugs are available in two sizes to ensure a proper and comfortable fit.
Fornitore:  Honeywell Safety
Descrizione:   These reusable earplugs are metal detectable and blue coloured making them perfect for use in the food industry. They provide all-day comfort and supe...
Fornitore:  Honeywell Safety
Descrizione:   Inserti auricolari Laser Lite® per la massima comodità in caso di utilizzo prolungato.
Codice catalogo: (111-3581)
Fornitore:  Honeywell Safety
Codice articolo fornitore: 1005952
Codice articolo locale: DALL1005952
Descrizione:   Archetto pieghevole con inserti in morbida spugna per una comoda indossabilità.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Honeywell Safety
Descrizione:   The Sound Management Technology™ [SMT] design blocks low and medium frequencies, while higher frequencies (voice, signals, alarms) can be heard more n...
Fornitore:  Honeywell Safety
Descrizione:   I tappi auricolari antirumore Fusion™ sono maneggevoli e idonei all'uso quotidiano.
Fornitore:  Honeywell Safety
Descrizione:   Gli inserti auricolari monouso Max® offrono un'eccezionale filtrazione del suono.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 63
  1  2  3  4  5  6  7  8  Prossimo