  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "test-antidroga"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/54/18945154.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"25"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Questo kit fornisce i mezzi per esaminare la presenza di droga in campioni sospetti.
Lo schema e i reagenti sono stati sviluppati nel " Laborator...
Codice catalogo: (321761U)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRC321761U
Descrizione:   Adatto per esecuzione di test su un'ampia gamma di sostanze incluse anfetamine e oppiacei. Kit comprendente materiale per effettuare 40 test:
UOM:  1 * 1 KIT
Fornitore:  SURESCREEN
Descrizione:   To determine health function from a urine sample. The Urinalanalysis test strip fetures various colour change pads that indicate correct concentration...
Fornitore:  SURESCREEN
Descrizione:   The Integrated Cup combines the collection cup and drug test into an efficient and easy to use product. Highly accurate, the Integrated Cup detects up...
Fornitore:  SURESCREEN
Descrizione:   Il test a pannello multiplo consente di rilevare contemporaneamente fino a 12 droghe ed è estremamente semplice da utilizzare: basta immergere e legge...
Codice catalogo: (SUREAMCAL)
Fornitore:  SURESCREEN
Codice articolo fornitore:: AMCAL
Codice articolo locale:: SUREAMCAL
Descrizione:   After 500 uses the Alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. The Alcometer is returned to manufacturer for ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  SURESCREEN
Descrizione:   Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Fornitore:  SURESCREEN
Descrizione:   Kit multielemento per determinare la presenza di droghe in campioni di urina. Disponibili anche versioni speciali a seconda delle quantità. Per maggio...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 25
  1  2  3  4  Prossimo