Stampa…
VWR®, dispenser di sapone, senza contatto
Fornitore: VWR
VWR®
129-0486EA 194 EUR
129-0486
VWR®, dispenser di sapone, senza contatto
Dispenser di sapone e Dispenser di sapone per lozioni
I dispenser per sapone senza contatto riducono le contaminazioni incrociate e gli sprechi in camere bianche e aree di appoggio.
  • Fotocellula, eroga sulle mani una dose prestabilita di sapone, lozione o detergente in modo igienico e sicuro
  • Unità compatta con alimentazione per gravità senza tubi, con semplice azione a pompa
Per utilizzi con flaconi a pompa Micronova da 500 ml..
Certificazioni: OSHA, CDC, ADA
Informazioni per l'ordine: Fornito con 4 batterie D.