  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
dispensatori-di-detergente-per-mani
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
Seleziona per:
Codice catalogo: (115-2098)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI115-2098
Descrizione:   Dispenser a parete durevole per l'uso con detergenti in schiuma.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   These VWR manual dispensers are durable, wall-mountable and for use with Deb Stoko® soaps and cleansers. Ideal for use in offices, medical rooms, labo...
Codice catalogo: (KIMB11329)
Fornitore:  KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore:: 11329
Codice articolo locale:: KIMB11329
Descrizione:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  KIMBERLY CLARK
Descrizione:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
Fornitore:  Deb-STOKO
Codice articolo fornitore:: 99027655
Codice articolo locale:: EVON99027655
Descrizione:   Soap dispenser suitable for use with 500 ml or 1000 ml bottles − Can be used without contact.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Deb-STOKO
Descrizione:   Dispenser bianco ideale per applicazioni nell'industria in generale, nel settore alimentare e in quello della ristorazione.
Fornitore:  Deb-STOKO
Descrizione:   The white antimicrobial hand cleansing dispenser is ideal for use in industry, offices, medical rooms and laboratories, food processing and manufactur...
Fornitore:  Deb-STOKO
Descrizione:   Il dispenser Cleanse Washroom è destinato all'uso con saponi e detergenti generici per la cura della pelle.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 47
  1  2  3  4  5  6  Prossimo