Stampa…
Navicelle per pesata in alluminio, monouso
Fornitore: Lüdi
611-9000EA 31.8 EUR
611-9000
Navicelle per pesata in alluminio, monouso
Navicelle Navicelle per pesata
Alluminio.
  • Diametro: 100 mm
  • Altezza del bordo: 7 mm
Impilabili.
  • Diametro: 100 mm
  • Altezza del bordo: 7 mm
For moisture determination.