Stampa…
Piastre per colture cellulari, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Nunclon™
734-1403EA 258 EUR
734-1403 734-2704 734-2040 734-2045 734-2113 734-2114 734-2103 734-2041 734-2042 734-2043
Piastre per colture cellulari, Nunc™
Piastre per colture Piastre per colture cellulari
In PS (eccetto l'articolo Cod. 734-2113* in Permanox™), sterili, con coperchio. Ampia gamma di piastre, trattate per colture cellulari.
  • Superficie uniforme e otticamente trasparente adatta per microscopio
  • Capsule da 60 mm e 35 mm disponibili con griglie per la clonazione o la determinazione dell'efficienza di piastramento
  • Trattamento della superficie certificato Nunclon™Δ
These cell culture/petri dishes are made of polystyrene.
These dishes receive the Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta surface treatment, a proprietary surface modification that promotes maximum adhesion for a broad range of cell types.