Stampa…
Piastre per colture cellulari trattate con polilisina, Corning® BioCoat™
Fornitore: Corning
Corning® BioCoat®
734-0149EA 155 EUR
734-0149 734-0302 734-0148 734-0301 734-0417 734-0284 734-0150 734-0178 734-0177 734-0285
Piastre per colture cellulari trattate con polilisina, Corning® BioCoat™
Piastre per colture Piastre per colture cellulari
In PS rivestito con polilisina.
La poli-D-lisina (PDL) e la poli-L-lisina (PLL) sono molecole sintetiche che migliorano l'adesione cellulare e l'adsorbimento proteico attraverso la variazione delle cariche superficiali delle piastre. Le superfici rivestite con polilisina sono ideali per le seguenti applicazioni: adesione e proliferazione di varie linee cellulari, differenziazione cellulare e crescita dei neuriti, adesione di linee cellulari transfettate e sopravvivenza dei neuroni primari nella coltura.