Stampa…
Piastre per coltura cellulare, IVF, Falcon®
Fornitore: Corning
Falcon®
734-2406EA 119 EUR
734-2406 734-0398 734-0068
Piastre per coltura cellulare, IVF, Falcon®
Piastre per colture Piastre per colture cellulari
In PS, sterile, con coperchio. Articoli in plastica pretestati e certificati per fertilizzazione in vitro (IVF), ideati per uniformità e semplicità d'uso. Le capsule hanno superfici otticamente trasparenti e piatte per la manipolazione ottimale e l'osservazione di ovuli ed embrioni. I coperchi sono ideati per la manipolazione asettica e uno sfiato uniforme per umidificazione costante.
  • Non embriotossici, apirogenici e non citossici
  • Trattate per colture cellulari: presentano una superficie idrofila omogenea
  • Sterilizzati con raggi gamma
  • Confezioni di tipo medicale ad apertura a strappo
  • Le buste multiunità presentano linguette richiudibili
They have flat, optically clear surfaces for optimum manipulation and observation. Lids are designed for aseptic manipulation and consistent venting to maintain humidification. Sterilized by gamma irradiation. Nonembryotoxic (the lids of the Falcon IVF Products are not certified nonembryotoxic), nonpyrogenic, and noncytotoxic.
Informazioni per l'ordine: Dishes are supplied with lids and packaged in resealable bags.