Stampa…
Hai cercato: Piastre per colture cellulari
38  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® cell and tissue culture dishes are available with a choice of surface treatments.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Confocal dishes are suitable for fluorescent, confocal and phase-contrast microscopy experiments. These dishes combine the convenience of standard 35 ...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® 3-D scaffold cell culture dishes, made of polystyrene (GPPS) with polystyrene polymer scaffold, are able to simulate the three-dimensional struct...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® cell slides are made from medical grade, high transparency PET, which has high strength and is unbreakable. Only the surface of the cell slide ha...
Promo
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: In PS, trattate per coltura cellulare, sterili. Disponibili in dimensioni diverse e varie aree di crescita. Le capsule da 57 cm² e 143 cm² hanno un pr...
Fornitore: Corning
Descrizione: Rivestimento in PS con collagene murino tipo IV. Il collagene IV è coinvolto nella regolazione della crescita, della differenziazione e dell'adesione ...
Fornitore: Corning
Descrizione: In PS cristallino, trattate con collagene tipo I di coda di ratto, sterili, apirogene.
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: PS, coated with rat tail collagen type I. Collagen type I is an extracellular matrix protein, which in vivo influences adhesion, migration and ...
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: PS, polymer-coated. For the propagation of fastidious cells like primary or sensitive cells as well as cells cultivated under restricted growth condit...
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: PS with integrated glass bottom, sterile. CELLview™ glass bottom dishes combine the convenience of a standard 35 mm disposable plastic cell culture di...
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: PS, coated with poly-lysine. Poly-D-Lysine (PDL) and Poly-L-Lysine (PLL) are synthetic molecules that are used to improve the adhesion of different ce...
Fornitore: Corning
Descrizione: In PS rivestito con polilisina.
Fornitore: Corning
Descrizione: Rivestimento in PS con un'applicazione uniforme di laminina murina. Favoriscono l'adesione, la proliferazione e la differenziazione cellulare di diver...
Fornitore: Corning
Descrizione: PS. Corning® PureCoat™ surfaces are a novel family of chemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance. A pr...
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: These sterile, PS cell culture dishes have a cell-repellent surface to effectively inhibit cell attachment. Achieved through a chemical polymer modifi...
Codice catalogo: (734-0140)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 354455
Codice articolo locale: BDAA354455
Descrizione: Rivestimento in PS con un'applicazione uniforme di poli-D-lisina e laminina. Favoriscono l'attecchimento e la differenziazione cellulare per diverse a...
UOM: 1 * 10 pezzi
Certificati
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom