Stampa…
Hai cercato: Piastre per colture
106  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"106"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Soda-lime glass, with lid. For use as disposables. These Petri dishes are a green alternative to disposable Petri dishes made from plastic.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PS. Queste piastre per applicazioni microbiologiche sono prodotte in rigorose condizioni asettiche utilizzando la produzione e il confezionamento in l...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® cell and tissue culture dishes are available with a choice of surface treatments.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® cell slides are made from medical grade, high transparency PET, which has high strength and is unbreakable. Only the surface of the cell slide ha...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Made from borosilicate 3.3 glass that can, therefore, be sterilised and/or used for applications that require heat. These reusable glass Petri dishes ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Confocal dishes are suitable for fluorescent, confocal and phase-contrast microscopy experiments. These dishes combine the convenience of standard 35 ...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® 3-D scaffold cell culture dishes, made of polystyrene (GPPS) with polystyrene polymer scaffold, are able to simulate the three-dimensional struct...
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente. Questa piastra è utilizzata nell'industria farmaceutica o della trasformazione alimentare, oltre che in am...
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: PS with integrated glass bottom, sterile. CELLview™ glass bottom dishes combine the convenience of a standard 35 mm disposable plastic cell culture di...
Codice catalogo: (391-0263)
Fornitore: Greiner Bio-One
Codice articolo fornitore: 657102_100
Codice articolo locale: GREI657102_100
Descrizione: Macroplate with Ø 35 mm per well, is a practical and space-saving alternative to six standard Petri dishes. Numeric coding allows easier identificatio...
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: Corning
Descrizione: In PS rivestito con polilisina.
Fornitore: Corning
Descrizione: PS rivestito con gelatina di maiale. Le provette per colture cellulari rivestite con gelatina Corning® BioCoat™ contengono un substrato che promuove l...
Fornitore: Corning
Descrizione: Rivestimento in PS con un'applicazione uniforme di fibronectina umana. Favoriscono l'attecchimento, la crescita, la proliferazione e la differenziazio...
Codice catalogo: (SLIN502VF)
Fornitore: Sterilin
Codice articolo fornitore: 502VF
Codice articolo locale: SLIN502VF
Descrizione: Ideal for use with different media or when savings in media or incubator space are required. Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ ...
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: PS, polymer-coated. For the propagation of fastidious cells like primary or sensitive cells as well as cells cultivated under restricted growth condit...
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: In vetro soda-calcico. Classe idrolitica III. Il diametro riportato nella tabella si riferisce al diametro esterno del coperchio. L'altezza si riferis...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 106
no targeter for Bottom