Stampa…
Hai cercato: Piastre per Essiccatore
12  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Piastre per essiccatore in porcellana. Foro centrale da 20 mm Ø, fori per filtro da circa. 5 mm Ø. Possono essere utilizzate con tutti gli essiccatori...
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Essiccatore, Plate, Porcelain, Ø: 184 mm
Codice catalogo: (467-3100)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 5312-0230
Codice articolo locale: NALG5312-0230
Descrizione: Piastra da essiccatore infrangibile, levigata a fuoco, resistente alla corrosione, inerte, con superficie in vetro antiaderente incollata al metallo. ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Porcelain plates for desiccators with many small holes, without base.
Fornitore: Brand
Descrizione: Desiccator plates for glass and plastic desiccators.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Piastre perforate per essiccatore in PP. Adatte agli essiccatori 467-2115, 467-2120 e 467-2125. Utilizzare solo a temperatura ambiente, non utilizzare...
Fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Descrizione: Piastre per essiccatore in porcellana. Foro centrale di Ø 20 mm, fori del filtro di circa Ø 5 mm. Utilizzabili con tutti gli essic...
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Withstand temperatures up to 149 °C (300 °F). Contain no asbestos and are non combustible, stable and chemical resistant. Circular and perforated with...
Codice catalogo: (WITG8.535.005)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 8.535.005
Codice articolo locale: WITG8.535.005
Descrizione: Desiccator plates made from glazed porcelain. Without feet, with central hole Ø 20 mm, and many small holes Ø 5 mm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SciLabware
Descrizione: Metal perforated plate for use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators.
Codice catalogo: (NALG5306-0130)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 5306-0130
Codice articolo locale: NALG5306-0130
Descrizione: Essiccatore, Plate, PC, Ø: 343 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom