Stampa…
Hai cercato: Coperchi per Essiccatore
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Essiccatore, Lid, VWR®, With knob, Grandezza nominale: 150 DN
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear plain lids for desiccators. Lids have either knob or NS-connection for stop cork (Novus) or thread connection fo...
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, clear borosilicate glass, 3.3. Suitable for WERTEX type vacuum desiccators.
Codice catalogo: (NALG71-5311-0250)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 71-5311-0250
Codice articolo locale: NALG71-5311-0250
Descrizione: Transparent, lightweight, and unbreakable polycarbonate
UOM: 1 * 2 pezzi
Fornitore: Brand
Descrizione: Dessicator lids with socket 24/29, made of borosilicate glass 3.3.
Fornitore: Brand
Descrizione: Vetro borosilicato 3.3
Fornitore: Kavalier
Descrizione: Essiccatore, Lid, Vetro, With plastic knob, Grandezza nominale: 150 DN
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Vetro borosilicato DURAN®. Adatto agli essiccatori tipo WERTEX
Fornitore: SciLabware
Descrizione: Lids are made of PYREX® borosilicate glass.
Codice catalogo: (467-0068)
Fornitore: SMITH SCIENTIFIC LTD
Codice articolo fornitore: 262K/VH/250
Codice articolo locale: SMIT262K/VH/250
Descrizione: Essiccatore, Lid, Vetro, For 467-0032, Grandezza nominale: 250 DN
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom