Stampa…
Camere di essiccazione, serie SICCO Star
Fornitore: Bohlender
SICCO
467-0112EA 1770 EUR
467-0112 467-4126 467-0114 467-0053
Camere di essiccazione, serie SICCO Star
Essiccatori Armadietti Essiccatori
Gli armadi sono dotati di un telaio in alluminio rinforzato, porta con guarnizione in gommapiuma e striscia magnetica. Progettati per conservare o asciugare prodotti sensibili all'umidità mediante gel di silice. L'ambiente controllato all'interno dell'essiccatore è ideale per la conservazione di materiali di riferimento, campioni chiusi, campioni metallografici, tabacco e campioni di DNA. Gli armadi Super-Star possono essere caricati con gas inerte, ad esempio azoto, per la conservazione sicura di sostanze chimiche velenose.
  • Igrometro elettronico montato sullo sportello per l'indicazione dei valori minimo e massimo di temperatura e umidità; gli igrometri degli armadi Super-Star dispongono di un display a due righe
  • Resistenza termica da −20 °C a +70 °C
  • Gli armadi sono dotati di piedini in gomma antiscivolo; i modelli Star sono impilabili
  • Gli armadi Super-Star dispongono di una serratura a cilindro e comprendono un tubo flessibile con ingresso per gas ad attacco rapido di Ø 6 mm, valvola di non ritorno e raccordi per tubi
Informazioni per l'ordine: Dotati di quattro ripiani telescopici in vetro acrilico amovibili, vassoio per essiccante e gel di silice; possibilità di posizionare massimo 26 ripiani.