Stampa…
Hai cercato: Armadietti Essiccatori
42  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Policarbonato incolore. Ogni scomparto dispone di uno sportello con chiusura a scatto e guarnizione integrata per garantire una facile apertura e una ...
Fornitore: Bohlender
Descrizione: I pannelli policarbonato neri opachi riducono l'incidenza di luce e proteggono i campioni dai raggi ultravioletti. Lo sportello con chiusura a scatto ...
Fornitore: Bohlender
Descrizione: These transparent acrylic cabinets have solid 25 mm thick walls, a circular silicone seal and a vacuum gauge (0 to 760 mm of mercury).
Codice catalogo: (BOHLV1830-07)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: V1830-07
Codice articolo locale: BOHLV1830-07
Descrizione: Aluminium frame with 2-pane insulation (inside glass, outside acrylic glass), including four shelves made of PC, usable with up to max. 26 shelves. In...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Bohlender
Descrizione: I pannelli policarbonato arancioni riducono l'incidenza di luce e proteggono i campioni dai raggi ultravioletti. Lo sportello con chiusura a scatto e ...
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Clear polycarbonate desiccators for gas filling with single door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Desiccator cabinets, PC ESD, have a reinforced aluminium frame with panels made of antistatic polycarbonate and an easy to read electronic hygrometer....
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Policarbonato trasparente essiccatore portatile con pratica maniglia. Sportello con chiusura a scatto e guarnizione integrata per garantire una facile...
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Clear, PMMA, reinforced aluminium frame with panels made of acrylic glass.
Codice catalogo: (467-0061)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: V1896-07
Codice articolo locale: BOHLV1896-07
Descrizione: L'armadio è dotato di un telaio in alluminio rinforzato, sportello con guarnizione in schiuma e profilo magnetico. Progettato per conservare o asciuga...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Palbam
Descrizione: Bench top N₂ purge desiccator cabinets made from stainless steel 304, units have an electropolished finish and static dissipative PVC window. Cabinets...
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Gli armadi sono dotati di un telaio in alluminio rinforzato, porta con guarnizione in gommapiuma e striscia magnetica. Progettati per conservare o asc...
Codice catalogo: (BOHLV1891-07)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: V1891-07
Codice articolo locale: BOHLV1891-07
Descrizione: Cabinet has a reinforced aluminium frame, lightproof panels made of black acrylic glass which prevent light incidence and protect against ultraviolet ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BOHLV1894-07)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: V1894-07
Codice articolo locale: BOHLV1894-07
Descrizione: The Auto Big Star desiccator cabinet has an aluminium frame with panels made of acrylic glass, including two stainless steel shelves, hygrometer and m...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BOHLV1935-07)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: V1935-07
Codice articolo locale: BOHLV1935-07
Descrizione: SICCO desiccators are designed for storing and drying humidity sensitive products using silica gel. The tight fitting door protects the contents from ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BOHLV1927-07)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: V1927-07
Codice articolo locale: BOHLV1927-07
Descrizione: Orange acrylic cabinets have a reinforced aluminium frame, door with foam rubber gasket and magnetic strip, orange acrylic panels reduce light inciden...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom