Stampa…
Contenitore per essiccante, Desi-Can™
Fornitore: Bel-Art Products, a part of SP
Desi-Can™
467-0000EA 49.4 EUR
467-0000
Contenitore per essiccante, Desi-Can™
Essiccatori Essiccanti
Contenitore riutilizzabile, ideale per l'uso in camere essiccazione, cappe, contenitori, cassette portastrumenti e altre aree di stoccaggio per prevenire ruggine e umidità. Il gel di silice all'interno assorbe efficacemente l'umidità attraverso i fori nella carcassa in alluminio.
  • Un solo contenitore mantiene l'umidità a un livello di sicurezza in 0,9 metri cubi
  • Rigenerabile in stufa a 150 °C per circa 3 ore, per una durata praticamente illimitata
  • La finestra del monitor diventa di rosa quando l'essiccante è ricaricato e verde quando è saturo