  • Parametri
    • Articoli in magazzino (7)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Essiccanti
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/45/18709545.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Sicapent is a granular dessicant comprising ~75% phoshorus pentoxide on an inert inorganic carrier.
Fornitore:  Bel-Art
Descrizione:   Essiccante riutilizzabile in sacchetto in poliestere/feltro resistente con coperchio Mylar® adatto alla maggior parte degli essiccatori.
Codice catalogo: (BELAF420740020)
Fornitore:  Bel-Art
Codice articolo fornitore: F420740020
Codice articolo locale: BELAF420740020
Descrizione:   These colour-indicating silica gel beads are for use in refilling the Secador® auto-desiccator module which automatically regenerates them for thousan...
UOM:  1 * 25 g
Fornitore:  Acros Organics
Descrizione:   CAS No.: 81133-20-2
Fornitore:  Acros Organics
Descrizione:   CAS No.: 81133-20-2
Codice catalogo: (467-0000)
Fornitore:  Bel-Art
Codice articolo fornitore: F420460000
Codice articolo locale: BELAF420460000
Descrizione:   Contenitore riutilizzabile, ideale per l'uso in camere essiccazione, cappe, contenitori, cassette portastrumenti e altre aree di stoccaggio per preven...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Bel-Art
Codice articolo fornitore: F420480065
Codice articolo locale: BELAF420480065
Descrizione:   These cartridges contain inert, non-corrosive and non-toxic silica gel. Ideal for use in desiccator cabinets or non-vacuum desiccators, analytical bal...
UOM:  1 * 6 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 7  di 7
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI