Stampa…
Hai cercato: Essiccatori
97  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"97"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Piastre per essiccatore in porcellana. Foro centrale da 20 mm Ø, fori per filtro da circa. 5 mm Ø. Possono essere utilizzate con tutti gli essiccatori...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate glass 3.3
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato 3.3.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato 3.3.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Policarbonato incolore. Ogni scomparto dispone di uno sportello con chiusura a scatto e guarnizione integrata per garantire una facile apertura e una ...
Fornitore: Bohlender
Descrizione: These transparent acrylic cabinets have solid 25 mm thick walls, a circular silicone seal and a vacuum gauge (0 to 760 mm of mercury).
Codice catalogo: (BOHLV1830-07)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: V1830-07
Codice articolo locale: BOHLV1830-07
Descrizione: Aluminium frame with 2-pane insulation (inside glass, outside acrylic glass), including four shelves made of PC, usable with up to max. 26 shelves. In...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Bohlender
Descrizione: I pannelli policarbonato neri opachi riducono l'incidenza di luce e proteggono i campioni dai raggi ultravioletti. Lo sportello con chiusura a scatto ...
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: In vetro borosilicato 3.3 trasparente, con base con filettatura interna a vite Mobilex e coperchio con rubinetto
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: In vetro borosilicato trasparente. Scelta di modelli con flangia piatta, cono SN 24/29 NOVUS e coperchio con rubinetto e connettore o modelli con flan...
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: CAS No.: 81133-20-2
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Policarbonato trasparente. Ciascuna camera dispone di uno sportello con chiusura a scatto e guarnizione integrata per garantire una facile apertura e ...
Codice catalogo: (467-0054)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: V1877-07
Codice articolo locale: BOHLV1877-07
Descrizione: L'armadio è dotato di un telaio in alluminio rinforzato, sportello con guarnizione in schiuma e profilo magnetico. Idoneo per conservazione a lungo te...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Essiccatore, Plate, Porcelain, Ø: 280 mm
Codice catalogo: (BOHLV1938-07)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: V1938-07
Codice articolo locale: BOHLV1938-07
Descrizione: Aluminium frame with panels made of acrylic glass, including four shelves made of polycarbonate, tray, hygrometer and desiccant, usable with up to 38 ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 97
no targeter for Bottom