Stampa…
Hai cercato: Cuvette per spettrofotometro
81  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"81"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Rectangular cuvette, Nova & Picco, Vetro, Cammino ottico: 10 mm
MSDS Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: High quality cuvettes manufactured from quartz or optical glass for accurate spectrophotometric analysis.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cuvetta per spettrofotometro, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Vetro ottico, Cammino ottico: 5 mm, Altezza: 15 mm
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Square cuvette, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quarzo, Cammino ottico: 100 mm
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cuvetta per spettrofotometro, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Quarzo, Cammino ottico: 10 mm, Altezza: 15 mm, Volume: 200 µl
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Standard rectangular macro cuvettes made from Spectrosil quartz for accurate readings.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cuvette monouso in polistirene ottico (PS) o polimetilmetacrilato (PMMA), per l'uso con la maggior parte dei solventi polari, acidi e soluzioni alcali...
Codice catalogo: (634-1067)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI634-1067
Descrizione: Disposable macro cuvettes, four clear sides.
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: Brand
Descrizione: Cuvette macro e semi-micro standard monouso in PS o PMMA.
Fornitore: Brand
Descrizione: Le cuvette UV monouso in plastica sostituiscono spesso cuvette costose e fragili in vetro e/o al quarzo.
Fornitore: HELLMA
Descrizione: Le cuvette sono state progettate con una camera per ridurre al minimo la formazione di bolle.
Fornitore: HELLMA
Descrizione: Micro cuvette con coperchi o tappi in PTFE.
Fornitore: HELLMA
Descrizione: Demountable cuvettes for short pathlength being easier to clean used in microscopic examinations.
Fornitore: HELLMA
Descrizione: Cuvettes with smaller exterior dimensions than standard cuvettes – Each cell has five optical windows.
Fornitore: HELLMA
Descrizione: La base delle cuvette, realizzate in quarzo nero o vetro, è dotata di cavità circolare per l'ancoretta magnetica
Fornitore: HELLMA
Descrizione: These semi-micro cuvettes are specially designed for research needs.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 81
no targeter for Bottom