  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Cuvette
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/95/18945095.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"97"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Cuvetta per spettrofotometro
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Disposable cuvettes in either optical polystyrene (PS) or polymethyl methacrylate (PMMA) for use with most polar solvents, acids and alkaline solution...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Cuvette per elettroporazione realizzate in policarbonato incolore di grado medico e compatibili con tutti gli elettroporatori più comuni presenti sul ...
Codice catalogo: (634-1067)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI634-1067
Descrizione:   Disposable macro cuvettes, four clear sided, eliminating time wasting washing and the risk of cross-contamination.
UOM:  1 * 100 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Cuvetta per spettrofotometro, VWR®, Quartz, Cammino ottico: 10 mm
Codice catalogo: (720-1999)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI720-1999
Descrizione:   La camera di centrifugazione Q Path Cytocuvette®, in plastica e monouso, è adatta per utilizzi con tutte le citocentrifughe. Il dispositivo ...
UOM:  1 * 600 pezzi
Fornitore:  Brand
Descrizione:   Cuvette macro e semi-micro standard monouso in PS o PMMA.
Fornitore:  HELLMA
Descrizione:   Le celle sono disponibili senza coperchi, con coperchio piatto o tappi in PTFE rotondi.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 97
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI