Stampa…
VWR®, Cooling Packs
Fornitore: VWR
VWR®
216-0194EA 50.2 EUR
216-0194 216-0195 216-0192 216-0193 89049-998 216-0196 89024-674 14100-476 89050-002
VWR®, Cooling Packs
Blocchi refrigeranti
Con gel.
Ideati per protezione termica duratura e a prestazioni elevate, i blocchi proteggono i prodotti termosensibili durante lo stoccaggio e il trasporto. Possono essere congelati in congelatore, refrigeratore o incubatore a basse temperature. Particolarmente efficaci quando utilizzati con contenitori di spedizione isolati.