Stampa…
Hai cercato: Blocchi refrigeranti
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Con gel.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Semi-rigid foam.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Custodia in plastica riempita di gel.
Fornitore: Sonoco Thermosafe
Descrizione: Polar Pack® refrigerants and Utek® phase change materials provide thermal solutions for shipping temperature critical packages during transit. Availab...
Codice catalogo: (SCATFPP24)
Fornitore: Sonoco Thermosafe
Codice articolo fornitore: FPP24
Codice articolo locale: SCATFPP24
Descrizione: PolarPack® gel brick coolant pack refrigerants provide thermal solutions for temperature critical packages during transit and are an alternative to we...
UOM: 1 * 768 pezzi
Codice catalogo: (DLTTA090007)
Fornitore: DELTA T
Codice articolo fornitore: A090007
Codice articolo locale: DLTTA090007
Descrizione: 37 C Accus maintain a temperature between 36 to 38 °C.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Descrizione: This cooling pack is ideal for keeping drinks, food or medicines cool for longer in a passive hard or soft cooler. Its components include water, carbo...
Fornitore: HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
Descrizione: Heavy, metal-coated PE film filled with special gel cooling pad
Promo
Codice catalogo: (216-7015)
Fornitore: HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
Codice articolo fornitore: 406J
Codice articolo locale: HONI406J
Descrizione: For cooling, shipping and cold storage. Ice replacement in small plastic bags, for embedding samples and other frozen food. Due to their high flexibil...
UOM: 1 * 1.500 pezzi
Fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Descrizione: The inserts are simply mounted in the special groove.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom