Stampa…
Contenitori per trasporto campioni con base
Fornitore: Avantor
VWR®
16465-262
Contenitori per trasporto campioni con base
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
Provette in PP con tappo a vite in HDPE.
  • Robust, durable and leakproof
  • Sustainable design based on virgin resins
  • Wide skirt ensures stability when standing
  • Large, matt area for easy labelling and identification
Leakproof freestanding mailing tubes with screw caps feature graduations at 1 ml increments and a large frosted writing surface for convenient labeling and identification.
Certificazioni: Lab tested and certified to the IATA 95kPA standard for safe shipping of samples.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.