Stampa…
Setto per porta di iniezione GC
548-0184EA 62.4 EUR
VWRI548-0184
Setto per porta di iniezione GC
Setto per GC a lunga durata per temperature di ingresso fino a 340 °C.
  • Basso rilascio
  • Di facile sostituzione, nessuna aderenza alle superfici in temperatura
  • Buone proprietà di penetrazione e sigillatura