Stampa…
Hai cercato: Colonne cromatografiche
1 481  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"1481"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: These LpDNPH cartridges are suitable for sampling carbonyls in ambient, indoor, and industrial atmospheres. The derivatives are eluted from the cartri...
Fornitore: Merck
Descrizione: Volume pori: 2,9 ml/g.
Fornitore: Merck
Descrizione: LiChrospher® è una silice sferica con diametro dei pori di 100 Åo 60 Å, prodotta con procedure tradizionali da Merck. LiChrospher® è disponibile in di...
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Tipo di colonna: Colonna HPLC , C18, Ø int.: 4,60 mm, Lunghezza: 150 mm, Dimensioni pori: 120 Å, Dimensioni particelle: 5 µm
Fornitore: Merck
Descrizione: This column provides boiling point elution order with a slight increase in selectivity, especially for aromatic compounds.
Fornitore: Merck
Descrizione: These bonded SUPELCOWAX® 10 columns are widely used for separation and purity analyses of many polar compounds, including alcohols, aromatics, and oth...
Fornitore: Merck
Descrizione: EXtrelut® NT è una speciale terra di diatomea, inerte, con pori larghi e ampio volume poroso. È stata utilizzata per lungo tempo nella ricerca, per la...
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Ascentis® Express PFAS HPLC columns, with Fused-Core® technology delivers necessary retention to perform in EPA methods 537.1, 533 and 8327. Fast and ...
Fornitore: Merck
Descrizione: Porous Graphitic Carbon (PGC) particle packed column for separating poorly retained, polar compounds.
Fornitore: Merck
Descrizione: These SUPELCOSIL LC-DB phases are specially deactivated for basic compounds. These columns provide less retention, better peak shape, and higher effic...
Fornitore: Merck
Descrizione: The LC-ABZ phase has a unique deactivation technology which provides excellent reversed-phase performance for basic compounds, as well as those that a...
Fornitore: Merck
Descrizione: BIOshell™ UHPLC and HPLC columns deliver maximum speed and effciency for the separation of biomolecules on both UHPLC and HPLC systems.
Fornitore: Merck
Descrizione: Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl high-speed, high-performance liquid chromatography columns are based on a Fused-Core® particle design.
Codice catalogo: (24152.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 24152
Codice articolo locale: SUPL24152
Descrizione: This column with bonded poly(ethylene glycol) phase allows highly reproducible analyses of fatty acid methyl esters (FAMEs), specifically the omega 3 ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Merck
Descrizione: Ascentis® Express C18 high-speed, high-performance liquid chromatography columns are based on the highly efficient Fused-Core® particle design.
Fornitore: Merck
Descrizione: Ascentis® Express F5 (PFP) high-speed, high-performance liquid chromatography columns are based on the highly efficient Fused-Core® particle design.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 1 481
no targeter for Bottom