  • Parametri
    • Articoli in magazzino (23)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Paramaniche
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
Seleziona per:
Codice catalogo: (113-8255)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI113-8255
Descrizione:   Coprimaniche realizzati in PP non tessuto rivestito in PE.
UOM:  1 * 100 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Coprimaniche realizzati con il 65% di LDPE e il 35% di LLDPE.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Le sovramaniche di protezione VWR Advanced SF sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP) con pellicola in polietilene traspirante.
Fornitore:  Hubei Orient International
Descrizione:   These disposable sleeve protectors made of PE provide waterproof protection for light-duty tasks.
Codice catalogo: (113-7887)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI113-7887
Descrizione:   Maniche protettive realizzate con SMS traspirante. Ideali per l'uso in camera bianca e ambienti ESD.
UOM:  1 * 150 PAIO
Fornitore:  DuPont
Codice articolo fornitore: PS32SWHLA
Codice articolo locale: DUPOPS32SWHLA
Descrizione:   Ideate specificatamente per l'uso con indumenti Tyvek®, queste sovramaniche offrono una protezione avanzata delle parti del corpo più esposte a sostan...
UOM:  1 * 200 pezzi
Codice catalogo: (ANSEVSB-8-HS)
Fornitore:  ANSELL HEALTH CARE
Codice articolo fornitore: VSB-8-HS
Codice articolo locale: ANSEVSB-8-HS
Descrizione:   These protective sleeves are made of vinyl. They provide excellent protection against chemicals, snags, punctures and abrasions.
UOM:  1 * 12 PAIO
Fornitore:  DuPont
Codice articolo fornitore: IC501BWHMS
Codice articolo locale: DUPOIC501BWHMS
Descrizione:   These sleeves are made of Tyvek® which is a fabric composed of flash spun high density PE, providing an ideal balance of protection, durability and co...
UOM:  1 * 100 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 42
  1  2  3  4  5  6  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI