Camici, SMS
Fornitore: INTERNATIONAL ENVIROGUARD
Le tute in diversi tipi e colori sono realizzate con materiale spunbonded/meltblown/spunbonded.
  • Materiale morbido e traspirante per una mobilità e un comfort elevati
  • Assicura una barriera antispruzzo e contro il particolato
Ideali per industria, farmaceutica, lavorazione alimentare, cantieri edili e alcuni siti pericolosi e non pericolosi.
Peso: 60 g
Colore: bianco o blu
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tute con elastici su polsi e retro, caviglie aperte e chiusura lampo
Taglia Colore Conf Codice catalogo VWR Quantità
S bianco 25 113-0367
Codice articolo fornitore:: 2222S
Codice articolo locale:: IENV2222S
M bianco 25 113-0366
Codice articolo fornitore:: 2222M
Codice articolo locale:: IENV2222M
L bianco 25 113-0365
Codice articolo fornitore:: 2222L
Codice articolo locale:: IENV2222L
XL bianco 25 113-0368
Codice articolo fornitore:: 2222XL
Codice articolo locale:: IENV2222XL
Tute con elastici su polsi, caviglie e retro e chiusura lampo
Taglia Colore Conf Codice catalogo VWR Quantità
S bianco 25 113-0376
Codice articolo fornitore:: 2223S
Codice articolo locale:: IENV2223S
M bianco 25 113-0375
Codice articolo fornitore:: 2223M
Codice articolo locale:: IENV2223M
L bianco 25 113-0374
Codice articolo fornitore:: 2223L
Codice articolo locale:: IENV2223L
XL bianco 25 113-0377
Codice articolo fornitore:: 2223XL
Codice articolo locale:: IENV2223XL
XXL bianco 25 113-0378
Codice articolo fornitore:: 2223XXL
Codice articolo locale:: IENV2223XXL
S blu 25 113-0371
Codice articolo fornitore:: 2223BS
Codice articolo locale:: IENV2223BS
M blu 25 113-0370
Codice articolo fornitore:: 2223BM
Codice articolo locale:: IENV2223BM
L blu 25 113-0369
Codice articolo fornitore:: 2223BL
Codice articolo locale:: IENV2223BL
XL blu 25 113-0372
Codice articolo fornitore:: 2223BXL
Codice articolo locale:: IENV2223BXL
XXL blu 25 113-0373
Codice articolo fornitore:: 2223BXXL
Codice articolo locale:: IENV2223BXXL
Tute con cappuccio, elastici su polsi, caviglie e retro e chiusura lampo
Taglia Colore Conf Codice catalogo VWR Quantità
S bianco 25 113-0386
Codice articolo fornitore:: 2225S
Codice articolo locale:: IENV2225S
M bianco 25 113-0385
Codice articolo fornitore:: 2225M
Codice articolo locale:: IENV2225M
L bianco 25 113-0384
Codice articolo fornitore:: 2225L
Codice articolo locale:: IENV2225L
XL bianco 25 113-0387
Codice articolo fornitore:: 2225XL
Codice articolo locale:: IENV2225XL
XXL bianco 25 113-0388
Codice articolo fornitore:: 2225XXL
Codice articolo locale:: IENV2225XXL
S blu 25 113-0381
Codice articolo fornitore:: 2225BS
Codice articolo locale:: IENV2225BS
M blu 25 113-0380
Codice articolo fornitore:: 2225BM
Codice articolo locale:: IENV2225BM
L blu 25 113-0379
Codice articolo fornitore:: 2225BL
Codice articolo locale:: IENV2225BL
XL blu 25 113-0382
Codice articolo fornitore:: 2225BXL
Codice articolo locale:: IENV2225BXL
XXL blu 25 113-0383
Codice articolo fornitore:: 2225BXXL
Codice articolo locale:: IENV2225BXXL
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità