Questa tuta con zip sull'intera lunghezza è realizzata in tessuto ultra resistente, senza silicone, anti-statico. Offre protezione contro schizzi di sostanze chimiche e particelle.
- La pellicola laminata fornisce una barriera contro un'ampia gamma di prodotti chimici (tipo 6)
- Protezione da particelle, trattiene il 99 >% di fibre più grandi di 1 µm (tipo 5)
- Triple cuciture resistenti che proteggono dagli strappi
- Il cappuccio consente l'utilizzo della maschera lasciando la massima libertà di movimento
- A basso rilascio di fibre
Particolarmente adatta per produzione in ambienti critici, ad esempio il settore farmaceutico, la manipolazione di prodotti chimici, la produzione e l'assemblaggio di componenti elettronici.
Colore: bianco
Certificazioni: Tipo 5/6, EN 1149-1, EN 1073-2; Cat. III