  • Parametri
    • Articoli in magazzino (87)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Scarpe e sovrascarpe
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/91/18989791.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
Seleziona per:
Codice catalogo: (113-8281)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI113-8281
Descrizione:   Copriscarpe realizzati per il 65% in PE a bassa densità (LDPE) e il 35% in PE lineare a bassa densità (LLDPE).
UOM:  1 * 100 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   I sovrascarpe VWR Maximum SPP sono i più puliti e resistenti dell'intera gamma di indumenti VWR. Realizzati con una formula di polipropilene non tessu...
Codice catalogo: (113-8280)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI113-8280
Descrizione:   Copriscarpe in PP non tessuto.
UOM:  1 * 100 pezzi
Fornitore:  Hubei Orient International
Descrizione:   These disposable shoe covers are made of soft and durable CPE.
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI113-8286
Descrizione:   Copriscarpe in polipropilene non tessuto. Con struttura in lattice.
UOM:  1 * 100 pezzi
Fornitore:  Hubei Orient International
Descrizione:   These non woven shoe covers are made of PP with a skid-resistant CPE coating on the sole.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   I copriscarpe VWR Advanced SF sono realizzati in polipropilene non tessuto (SPP) con pellicola in polietilene traspirante.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Questi copriscarpe monouso sono realizzati in tessuto di SPP non tessuto con suola in CPE laminata.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI