Stampa…
Mascherine igieniche Lite One, PE/cellulosa
Fornitore: Kimberly-Clark
ANSM48105EA 11.4 EUR
ANSM48105
Mascherine igieniche Lite One, PE/cellulosa
Le maschere sono caratterizzate da nasello flessibile per una tenuta efficace e da uno strato interno in poliestere/cellulosa per prevenire irritazioni.
  • Consentono di filtrare efficacemente il 99,80% di particelle a 0,1 µm
  • Consentono di filtrare efficacemente il 97,84% di batteri a 2,8 µm