  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "cuffie"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/02/18989402.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   These flat hoods are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conduc...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   This flat hood is made from Quantus® Comfort fabric which is a high quality polyester fabric (100 % polyester weave with conductive yarn) designed for...
Codice catalogo: (113-8202)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI113-8202
Descrizione:   These poypropylene head and face covers are designed to protect users from potential environmental contaminations.
UOM:  1 * 500 pezzi
Fornitore:  3M
Descrizione:   Replacement hood, Versaflo™, S-607
Codice catalogo: (113-7001)
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Codice articolo fornitore:: 1038/B75
Codice articolo locale:: SIOE1038/B75
Descrizione:   Cold store hood that provides protection against temperatures up to −40 °C. Made of thermobonded polyester/cotton fabric with fixed quilted Isosoft li...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  SCOTT SAFETY
Descrizione:   Zero Hoods help maximise worker efficiency and safety in cold and wet weather conditions by protecting against heat loss through the head; ensuring al...
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Codice articolo fornitore:: 7224EF7B75
Codice articolo locale:: SIOE7224EF7B75
Descrizione:   Waterproof and windproof detachable hood made of 100% polyester fabric with FR PU coating. With fixed flame retardant cotton lining for improved prote...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  DuPont
Codice articolo fornitore:: IC982BWHMS
Codice articolo locale:: DUPOIC982BWHMS
Descrizione:   The hood is made of Tyvek® which is a fabric made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® provides an inherent ba...
UOM:  1 * 100 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 26
  1  2  3  4  Prossimo