  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Camici da laboratorio
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/49/18945049.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Scegli tra le opzioni di seguito per affinare la ricerca. È possibile effettuare selezioni multiple all'interno di qualsiasi menù a tendina. Clicca su OK per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"86"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  Hubei Orient International
Descrizione:   Questi camici da laboratorio monouso realizzati in PP sono ideali per applicazioni non critiche.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   I camici da laboratorio SMS sono realizzati in tessuto non tessuto multistrato SMS (spunbonded-meltblown-spunbonded / tessuto non tessuto) senza latti...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Camici con colletto classico con bottoni a pressione (cinque) o chiusura a zip.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Camici da laboratorio monouso realizzati in PP non tessuto, caratterizzati da colletto a punta e due tasche laterali. Ideali per applicazioni non crit...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Camici riutilizzabili per donna 100% cotone o 65% poliestere/35% cotone. I tessuti sono entrambi robusti, resistenti allo strappo e di lunga durata. I...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Camici riutilizzabili 100% cotone o 65% poliestere/35% cotone. I tessuti sono entrambi robusti, resistenti allo strappo e di lunga durata. I camici so...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   I camici da laboratorio in SPP Basic VWR sono realizzati in polipropilene, tessuto non tessuto (SPP) resistente, leggero e traspirante che protegge da...
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI113-8265
Descrizione:   Camice monouso 65% LDPE e 35% LLDPE.
UOM:  1 * 100 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 86
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI