Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hai cercato:
Cuffie
53  results were found
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/91/18944991.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Cuffie con elastico in PP non tessuto.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Cuffia monouso leggera di tessuto non tessuto PP. Per applicazioni non critiche.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Queste cuffie monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti ...
Codice catalogo: (HOIT109757)
Fornitore:  Hubei Orient International
Codice articolo locale: HOIT109757
Descrizione:   Disposable pleated mob caps made from soft non woven PP. Ideal for use in hospitals, food processing, manufacturing and other general applications.
UOM:  1 * 1.000 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Cuffie con elastico in PP non tessuto. Per applicazioni non critiche.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Le cuffie con elastico in SPP Basic VWR sono realizzate in polipropilene, tessuto non tessuto (SPP) resistente, leggero e traspirante che protegge da...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Le cuffie rilevabili in polipropilene non tessuto coprono efficacemente i capelli quando si lavora in ambienti sanitari.
Codice catalogo: (113-7918)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI113-7918
Descrizione:   These caps are made of PP. Suitable for use in non hazardous environments.
UOM:  1 * 1.000 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 53
  1  2  3  4  5  6  7  Prossimo