  • Parametri
    • Articoli in magazzino (27)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Grembiuli
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"41"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Questo grembiule monouso è realizzato da una miscela di LDPE al 65% e LLDPE al 35%.
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrizione:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
Codice catalogo: (113-0479)
Fornitore:  DuPont
Codice articolo fornitore: PA30SWHL0
Codice articolo locale: DUPOPA30SWHL0
Descrizione:   Specially designed for use with Tyvek® apparel, this apron can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substa...
UOM:  1 * 100 pezzi
Fornitore:  DuPont
Descrizione:   Ideati specificatamente per l'uso con indumenti Tychem®, questi grembiuli offrono una protezione avanzata delle parti del corpo più esposte a sostanze...
Fornitore:  DuPont
Descrizione:   This apron provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. It combines the chemical prot...
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrizione:   This apron is made from Duotex fabric (100% polyester with 100% PVC coating).
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Descrizione:   Water- and windproof apron made of Flexothane® Kleen, a fabric consisting of 100% polyamide knitting 6.6 with PU coating.
Codice catalogo: (SIOE8007A6DT5/M46)
Fornitore:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Codice articolo fornitore: 8007A6DT5/M46
Codice articolo locale: SIOE8007A6DT5/M46
Descrizione:   This apron is made of 100% polyester fabric with nitrile coating.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 41
  1  2  3  4  5  6  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI