Stampa…
Hai cercato: Tappi spray
7  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Spray caps for narrow neck bottles, Per bottiglie: 100 ml, Filettatura: 18 mm
Codice catalogo: (RIXI8-3201-28278BL)
Fornitore: RIXIUS
Codice articolo fornitore: 8-3201-28278BL
Codice articolo locale: RIXI8-3201-28278BL
Descrizione: Spray gun made up of polypropylene.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (RIXI8-2500-18-165E)
Fornitore: RIXIUS
Codice articolo fornitore: 8-2500-18-165E
Codice articolo locale: RIXI8-2500-18-165E
Descrizione: Finger atomizer made of polypropylene with 2 mm sealing.
UOM: 1 * 1.400 pezzi
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: PP spray attachment.
Fornitore: Kautex
Descrizione: Tappo per spruzzetta, LDPE, Per: Flaconi a collo stretto, Per bottiglie: 200 ml, Filettatura: 18 mm
Fornitore: KARTELL
Descrizione: LDPE.
Codice catalogo: (BELAF116200050)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F116200050
Codice articolo locale: BELAF116200050
Descrizione: PP, durable, chemical resistant.
UOM: 1 * 2 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom