Stampa…
Hai cercato: Tappi contagocce
11  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Dropper cap, Filettatura: 28 mm, Per bottiglie: 1000/2000 ml
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Screw cap made of radiation grade polypropylene.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: LDPE, coloured.
Codice catalogo: (215-2471)
Fornitore: Kautex
Codice articolo fornitore: 805-83700
Codice articolo locale: KAUT805-83700
Descrizione: Combination closure with screw-on dropping tip, Combination closure with screw-on dropping tip, HDPE, Filettatura: 18 mm, HDPE, Per bottiglie: 10/25/50 ml
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (NALGDS2176-0384)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: DS2176-0384
Codice articolo locale: NALGDS2176-0384
Descrizione: PP, translucent. with polyethylene insert.
UOM: 1 * 6 pezzi
Fornitore: Kautex
Descrizione: In LDPE colore naturale
Fornitore: KARTELL
Descrizione: HDPE, natural colour.
Promo
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Dropper cap with captive cap, for threads Ø 28 mm, Filettatura: 28 mm, Per bottiglie: 100/250/500/1000 ml
Fornitore: Brand
Descrizione: Tappi con beccuccio contagocce per flaconi contagocce, Filettatura: GL 14, LDPE, Per bottiglie: 20+30 ml
Codice catalogo: (HACH2318506)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2318506
Codice articolo locale: HACH2318506
Descrizione: Dropper cap, with 0,5 and 1,0 ml marks on glass barrel
UOM: 1 * 6 pezzi
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Dropper closure for dropping bottles, Screw caps, originally secured, white, Filettatura: DIN 18, Per bottiglie: 10/20/30/50/100 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom