Stampa…
Hai cercato: Tappi per bottiglie
222  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"222"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: screw cap, Screw cap, PP, with foam insert, Per: PP 28 bottles, Colore: bianco, PP, VWR®, Filettatura: PP 28, Colore: bianco
Fornitore: LAB3 OWN PRODUCTION
Descrizione: Screw caps, VWR®, Filettatura: 28 mm, Colore: bianco, PP, Per: Sampling bottles
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Screw cap, Per: bottles, Filettatura: 25 mm
Codice catalogo: (13015558.)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC13015558
Descrizione: Cap for glass bottle with PTFE, DIN 45, Per: Glass bottle with PTFE
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Plug seal cap for 125 ml
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: tappo a vite, Per: Wide neck bottles, Filettatura: 32 mm, Per bottiglie: 50/100 ml
Codice catalogo: (732-3645)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI732-3645
Descrizione: Sterile vented cap indivually wrapped, green, for 2000 ml bottes
UOM: 1 * 24 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Spare caps are designed for use with either narrow mouth or wide mouth VWR® carboys
Promo
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: PBT rosso, con guarnizioni rivestite in PTFE
Promo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: In PP colorato.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: PP, bianco con guarnizione in TPE e tappi in TPE
Fornitore: LUDI A.G.
Descrizione: In alluminio, anodizzato.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: PP colorato, con guarnizione.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: PP, bianco con guarnizione in TPE.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: PP, rosso o blu.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: PP, blu.
Promo
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 222
no targeter for Bottom