Stampa…
Hai cercato: Ghiere
502  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"502"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Specially developed screw caps for direct instrument connection of Merck S 40 threaded bottles ensure safe handling of solvents in the lab and protect...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, Fiale per cromatografia, PP, Screw caps, open top, high purity, Durezza: 55° shore A, Setto: White silicone/red PTFE, Spessore: 1,0 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Estrazione sicura del solvente da bottiglie e flaconi, senza esposizione a gas pericolosi e vapori di solventi. Materiali di alta qualità (PTFE e PP) ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, Fiale per cromatografia, Snap caps, open top, Durezza: 55° shore A, Setto: White silicone/blue PTFE, cross-slit, Spessore: 1,0 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, Fiale per cromatografia, Crimp caps with septa, open top, approved IM quality, Durezza: 45° shore A, Setto: Red rubber/beige PTFE, Spessore: 1,0 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Crimp Neck ND13 vials manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They can be purchased with a variety of aluminium se...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Fiale per cromatografia, Screw caps with septa, open top, Durezza: 50° shore A, Setto: Beige silicone/red PTFE, Spessore: 1,5 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, Fiale per cromatografia, Crimp caps with septa, open top, Durezza: 50° shore A, Setto: Dark grey chloro-butyl, Spessore: 3,0 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Crimp Caps ND8 can be purchased with a variety of septa materials. Furthermore, push-on snap caps for crimp neck vials ND8 are available.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vent cap for 5000 ml
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I cappucci Safe-T-Flex sono caratterizzati da un design esclusivo e flessibile con chiusura overlock, che si blocca saldamente all'esterno del bordo d...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Flat screw cap with O-ring for microcentrifuge tubes, VWR®, Colore: verde
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, Fiale per cromatografia, PP, Screw caps with septa, open top, high purity, 8-425 thread, Durezza: 50° shore A, Setto: Cream silicone/red PTFE, Spessore: 1,5 mm
Codice catalogo: (548-0661A)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI548-0661A
Descrizione: VWR®, Fiale per cromatografia, Screw cap, closed top, Durezza: 53° shore D, Setto: PTFE virginal, Spessore: 0,5 mm
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Fiale per cromatografia, Screw caps with septa, closed top, Durezza: 50° shore A, Setto: Red butyl/grey PTFE, Spessore: 2,0 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, Fiale per cromatografia, Screw caps without septa, open top
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 502
no targeter for Bottom