Stampa…
Pinze, a quattro punte
Fornitore: VWR
VWR®
241-0029EA 167 EUR
241-0029
Pinze, a quattro punte
Morsetti Clamp per uso generico
In acciaio inox.
  • Design robusto, diametro barra della pinza 12 mm, lunghezza 140 mm
  • Con due viti a testa zigrinata di facile uso per regolare i denti della ganascia indipendentemente l'uno dall'altro