Stampa…
Pinza a tre punte con barra flessibile
Fornitore: VWR
241-0034EA 99 EUR
241-0034
Pinza a tre punte con barra flessibile
Morsetti Clamp per uso generico
In lega di alluminio Laboral.
  • Ganasce ricoperte in vinile per non danneggiare i pezzi afferrati
  • Ø barra della pinza: 8 mm; lunghezza barra: 200 mm