Stampa…
Pinze a tre punte
Fornitore: VWR
VWR®
241-0015EA 155 EUR
241-0015
Pinze a tre punte
Morsetti Clamp per uso generico
In lega di alluminio Laboral.
  • I denti della ganascia sono ricoperti in vinile per non danneggiare i pezzi afferrati
  • Con vite a testa zigrinata di facile uso per regolare le punte delle pinze