Stampa…
Hai cercato: Grafici
27  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: Test charts are used for testing physical properties of coating, lacquers, and inks.
Codice catalogo: (116-0424)
Fornitore: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
Codice articolo fornitore: A704T
Codice articolo locale: SAFIA704T
Descrizione: The Chemical Spills poster has clear step by step instructions on how to react in case of a chemical spill and how to provide treatment to someone tha...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (116-1350)
Fornitore: KROSCHKE
Codice articolo fornitore: Z18909
Codice articolo locale: KROSZ18909
Descrizione: Snap frames ideal for use in areas where there are hazardous processes.
UOM: 1 * 1 Cad.
Codice catalogo: (763-0165)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1001212
Codice articolo locale: BINH1001212
Descrizione: Anatomical poster suitable for wall mounting of the three types of common muscle tissue. 840×1180 mm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Descrizione: These colourful anatomical charts depict various parts of the human body.
Codice catalogo: (763-0152)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1001173
Codice articolo locale: BINH1001173
Descrizione: This poster is mounted on a reel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (763-0151)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1001165
Codice articolo locale: BINH1001165
Descrizione: This poster is mounted on a reel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (BINH1001204)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1001204
Codice articolo locale: BINH1001204
Descrizione: This oversized anatomical chart illustrates the process of human birth in anatomical detail.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (763-0148)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 4006517
Codice articolo locale: BINH4006517
Descrizione: This poster is mounted on a reel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (763-0155)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1001179
Codice articolo locale: BINH1001179
Descrizione: This poster is mounted on a reel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (763-0160)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 4006539
Codice articolo locale: BINH4006539
Descrizione: Four-color poster mounted on roll.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (763-0147)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1001153
Codice articolo locale: BINH1001153
Descrizione: Four-Colour poster mounted with wooded rods.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (763-0144)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1001146
Codice articolo locale: BINH1001146
Descrizione: The human skeleton anatomy poster is delivered with wooden rods for easy display.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (763-0154)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: V2022
Codice articolo locale: BINHV2022
Descrizione: Poster mounted on a roll. 84×118 cm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (763-0149)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 4006520
Codice articolo locale: BINH4006520
Descrizione: This poster is mounted on a reel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (763-0162)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1001196
Codice articolo locale: BINH1001196
Descrizione: Plank mounted on roll. 84×118 cm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom