Stampa…
VWR®, Anse e aghi per inoculo, monouso
Fornitore: VWR
VWR®
612-2495EA 237 EUR
612-2495 612-2496 612-2497 612-2498
VWR®, Anse e aghi per inoculo, monouso
Spatole e aghi Anse e aghi per inoculo
PS, sterile. Anse per inoculo calibrate e monouso, realizzate in plastica flessibile o rigida, adatte alle diverse applicazioni e metodi dei microbiologi.
  • Codifica colore per una facile identificazione del prodotto
  • Convenientemente confezionato in tubi antirotolamento con tappo richiudibile a pressione
  • Accesso rapido, facile e sicuro agli anelli, senza la necessità di un supporto separato
  • I passanti hanno una superficie ultra liscia per striature facili e una lunghezza di 210 mm
Informazioni per l'ordine: Certificato di calibrazione fornito con ogni confezione.