Stampa…
VWR®, Anse e aghi per inoculo, monouso
Fornitore: VWR
VWR®
612-9359EA 101 EUR
612-9359 612-9366 612-9362 612-9361 612-9360
VWR®, Anse e aghi per inoculo, monouso
Spatole e aghi Anse e aghi per inoculo
PS, sterile.
  • Codifica colore per una facile identificazione del prodotto
  • L'asta esagonale ad anello migliora la presa, facilita l'orientamento e facilita la diluizione e la striatura
  • Sterilizzato a raggi gamma
La busta richiudibile consente di accedere facilmente ai loop un numero qualsiasi di volte, quindi di richiuderli per mantenere l'integrità del prodotto. Le anse e gli aghi sono posizionati capovolti nella busta per ridurre qualsiasi rischio di contaminazione. Il portapacchi opzionale facilita l'accesso con una mano, lasciando l'altra mano libera per tenere una piastra di coltura o una provetta.
Informazioni per l'ordine: I loop vengono forniti con un certificato di calibrazione in ogni scatola.
Confezione: 40 anelli/sacchetto (25 sacchetti per confezione).