Stampa…
Hai cercato: Cell scraper
11  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Ideati appositamente per semplificare e rendere più efficace la raccolta delle cellule. Disponibili con diverse posizioni della lama, i raschietti pos...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Flat blade cell lifter for manual harvesting of cells, manufactured from high grade PE. Designed for removing cells from flasks or dishes.
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: Ideati per una rimozione meccanica, delicata e agevole di cellule aderenti da superfici di crescita. Ogni raschietto è dotato di una lama da 18 mm piv...
Fornitore: Corning
Descrizione: Manico in PS, lama in TPE. Progettati per assicurare la massima accessibilità alle aree di crescita di vari tipi di recipienti per colture cellulari.
Codice catalogo: (231-2475)
Fornitore: DELTALAB
Codice articolo fornitore: 440142.0
Codice articolo locale: DELT440142.0
Descrizione: Wooden spatula with rounded edges. Non sterile.
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: I raschietti per la raccolta di cellule sono disponibili in due lunghezze con lama regolabile per essere utilizzati in numerose applicazioni. Apirogen...
Fornitore: Corning
Descrizione: Utili per la raccolta manuale delle cellule, i raschietti sono progettati per l'uso in fiasche, mentre le spatole "cell lifter" sono destinate alla ra...
Codice catalogo: (231-2601)
Fornitore: DELTALAB
Codice articolo fornitore: 440142
Codice articolo locale: DELT440142
Descrizione: PP spatula with rounded edges. Sterile model is sterilised by ethylene oxide. Pack includes instructions for use.
UOM: 1 * 500 pezzi
Codice catalogo: (22003.)
Fornitore: Biotium
Codice articolo fornitore: 22003
Codice articolo locale: BTIU22003
Descrizione: PE, disposable, sterile. Mini cell scrapers for harvesting cells or cell lysates from microwell plates.
UOM: 1 * 200 pezzi
Codice catalogo: (WITG8.486.200)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 8.486.200
Codice articolo locale: WITG8.486.200
Descrizione: Bent, plastic coated glass handle, mobile PTFE blade. Scraper for removal of cells from flasks and plates. Length 50 mm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BELLCO GLASS INC.
Descrizione: Stainless steel blade holder mounted on plastic covered stainless steel handle.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom