Stampa…
Camere di coltura cellulare per trattamento attivo con gas, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
734-1367EA 1710 EUR
734-1367 734-1339
Camere di coltura cellulare per trattamento attivo con gas, Nunc™
Bioreattori
In PS, sterili. Per la produzione industriale di vaccini, anticorpi monoclonali o prodotti farmaceutici, ecc. Il sistema a flusso di gas brevettato garantisce un'atmosfera controllata nei piani di coltura attraverso una distribuzione uniforme delle miscele di gas specifiche per l'utente, che vengono pompate attivamente attraverso il filtro premontato. In particolare le cellule che richiedono ossigeno e le cellule sensibili al pH possono trarre beneficio dall'atmosfera controllata.
  • Il gas viene distribuito in maniera uniforme tra i piani e in ogni singolo piano
  • Le superfici speciali favoriscono condizioni eccellenti per l'adesione e la crescita delle cellule
  • Disponibile con 4, 10 e 40 piani per facile scale-up
  • Rischio di contaminazione ridotto
  • Compatibilità con gli apparecchi da laboratorio Nunc™ per la gestione manuale e automatica del sistema
Ogni livello è lungo 335 mm e largo 205 mm.
Informazioni per l' accessorio: *Il kit di avvio comprende: connettore PC, filtro di ventilazione, tappo adattatore per filtro bianco, tappi di copertura, morsetto del tubo e tubi in silicone.