Stampa…
Hai cercato: Bioreattori
25  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® cell chambers, made from medical grade, general purpose polystyrene (GPPS) and with vented cap, are ideal for large-scale cell culture.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: In PS, sterili. Per la produzione su scala industriale, ad esempio, di vaccini, anticorpi monoclonali o prodotti farmaceutici.
Promo
Fornitore: DISTEK
Descrizione: Distek, Inc. has revolutionised bench top scale bioreactors with the release of our BIOne 1250 bioprocess control station with autoclavable bioreactor...
Fornitore: DISTEK
Descrizione: The BIOne autoclavable bioreactor is available in a range of sizes including; 2, 5 and 10 L working volume. All metal components are manufactured from...
Fornitore: DISTEK
Descrizione: Distek, Inc. has developed a bench top scale single-use bioreactor (SUB) for mammalian cell growth, cell therapy, insect cells and other unique applic...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ system offers greater surface area and yield than the standard Cell Factory™ system, or similar mu...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: In PS, sterili. Le fabbriche cellulari EasyFill™ sono dotate di un'apertura grande e di un'apertura piccola, per una maggiore versatilità e semplicità...
Promo
Fornitore: DISTEK
Descrizione: The BIOne autoclavable bioreactor is available in a range of sizes including; 2, 5 and 10 L working volume. All metal components are manufactured from...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Advance your manufacturing process with Thermo Scientific™ Nunc™ Closed Cell Factory™ systems. Having a clean and closed system that provides consiste...
Fornitore: DISTEK
Descrizione: Distek, Inc. has revolutionised bench top scale bioreactors with the release of our BIOne 1250 bioprocess control station with autoclavable bioreactor...
Fornitore: DISTEK
Descrizione: Distek, Inc. has revolutionised bench top scale bioreactors with the release of our BIOne 1250 bioprocess control station with BIOne single-use biorea...
Fornitore: Corning
Descrizione: In PS, sterili. Le camere di coltura Corning® CellSTACK® sono disponibili in cinque formati e con tre trattamenti delle superfici.
Fornitore: Corning
Descrizione: The CellCube Module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment.
Codice catalogo: (734-0389)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 353137
Codice articolo locale: BDAA353137
Descrizione: CELLine™ 1000 è un bioreattore monouso a membrana che garantisce elevate densità cellulari. La facilità di utilizzo lo rende particolarmente indicato ...
UOM: 1 * 3 pezzi
Codice catalogo: (CORN7073)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 7073
Codice articolo locale: CORN7073
Descrizione: Has 6360 cm² cell growth area, two 26 mm diameter filling ports allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile fillin...
UOM: 1 * 6 pezzi
Certificati
Codice catalogo: (CORN3032)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 3032
Codice articolo locale: CORN3032
Descrizione: The CellCube Module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom